Stampa…
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960236-1G OR960236-5G
APOSOR960236-1GEA 183 EUR
APOSOR960236-1G APOSOR960236-5G
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆O₂
Peso molecolare: 156,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025265
CAS Number: 825-04-7