7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR960213-1G
OR960213-250MG
APOSOR960213-1GEA
408
EUR
APOSOR960213-1G
APOSOR960213-250MG
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula:
C₉H₁₁NO Peso molecolare: 149,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17014030 CAS Number: 71472-58-7 |