Stampa…
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960210-1G OR960210-5G
APOSOR960210-1GEA 292 EUR
APOSOR960210-1G APOSOR960210-5G
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15730334
CAS Number: 114603-36-0