Stampa…
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960209-1G OR960209-250MG
APOSOR960209-1GEA 148 EUR
APOSOR960209-1G APOSOR960209-250MG
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride
Formula: C₈H₉NO₂·ClH
Peso molecolare: 187,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752165
CAS Number: 1194804-60-8