Stampa…
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960203-1G OR960203-5G
APOSOR960203-1GEA 219 EUR
APOSOR960203-1G APOSOR960203-5G
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23379860
CAS Number: 174567-34-1