Stampa…
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960192-10G OR960192-1G OR960192-5G
APOSOR960192-10GEA 633 EUR
APOSOR960192-10G APOSOR960192-1G APOSOR960192-5G
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22056323
CAS Number: 1376123-33-9