Stampa…
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 219 EUR
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Formula: C₉H₁₃NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01309097
CAS Number: 338454-48-1