2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960172-1G
OR960172-250MG
APOSOR960172-1GEA
574
EUR
APOSOR960172-1G
APOSOR960172-250MG
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile
Formula:
C₈H₁₀N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10695775 CAS Number: 10413-35-1 |