Stampa…
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Dibromotricyclo[5.2.1.0^{2,6}]deca-4,8-diene-3,10-dione
OR960141-1G OR960141-5G
APOSOR960141-1GEA 261 EUR
APOSOR960141-1G APOSOR960141-5G
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Formula: C₁₀H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 317,961 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664459
CAS Number: 32846-64-3