Stampa…
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960139-1G OR960139-5G
APOSOR960139-1GEA 256 EUR
APOSOR960139-1G APOSOR960139-5G
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573028
CAS Number: 3556-81-8