(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960120-1G
OR960120-250MG
APOSOR960120-1GEA
632
EUR
APOSOR960120-1G
APOSOR960120-250MG
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one
Formula:
C₈H₁₀N₂O Peso molecolare: 150.178 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22383784 CAS Number: 1393444-14-8 |