Stampa…
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960086-1G OR960086-5G
APOSOR960086-1GEA 161 EUR
APOSOR960086-1G APOSOR960086-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684306
CAS Number: 289686-74-4