Stampa…
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR960084-1G OR960084-250MG OR960084-5G
APOSOR960084-1GEA 24.8 EUR
APOSOR960084-1G APOSOR960084-250MG APOSOR960084-5G
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Formula: C₅H₄ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11520341
CAS Number: 351227-42-4