Stampa…
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960080-1G OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA 292 EUR
APOSOR960080-1G APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22205833
CAS Number: 1375069-07-0