Stampa…
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960078-1G OR960078-250MG
APOSOR960078-1GEA 539 EUR
APOSOR960078-1G APOSOR960078-250MG
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol
Formula: C₈H₁₄N₂O
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383778
CAS Number: 1393442-52-8