2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzoic acid, 2-ethoxy-5-formyl-
OR960066-1G
OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA
292
EUR
APOSOR960066-1G
APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Peso molecolare: 194,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05625188 CAS Number: 848606-43-9 |