Stampa…
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 270 EUR
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formula: C₆H₁₀N₂O
Peso molecolare: 126,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22192551
CAS Number: 78242-21-4