Stampa…
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960037-1G OR960037-5G
APOSOR960037-1GEA 72.5 EUR
APOSOR960037-1G APOSOR960037-5G
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08559037
CAS Number: 1006333-32-9