Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960009-1G OR960009-5G
APOSOR960009-1GEA 219 EUR
APOSOR960009-1G APOSOR960009-5G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16873032
CAS Number: 1239838-17-5