Stampa…
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960002-1G OR960002-5G
APOSOR960002-1GEA 168 EUR
APOSOR960002-1G APOSOR960002-5G
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
2-(Isobutylamino)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Peso molecolare: 174,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11144635
CAS Number: 204078-86-4