Stampa…
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959992-10G OR959992-1G OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA 502 EUR
APOSOR959992-10G APOSOR959992-1G APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formula: C₈H₁₃NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04506878
CAS Number: 751436-48-3