Stampa…
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959972-1G OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA 219 EUR
APOSOR959972-1G APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formula: C₉H₁₅NS
Peso molecolare: 169,287 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04556798
CAS Number: 344257-87-0