Stampa…
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959967-1G OR959967-5G
APOSOR959967-1GEA 219 EUR
APOSOR959967-1G APOSOR959967-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine
Formula: C₁₁H₁₇NS
Peso molecolare: 195,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04491291
CAS Number: 51305-86-3