Stampa…
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959965-1G OR959965-5G
APOSOR959965-1GEA 168 EUR
APOSOR959965-1G APOSOR959965-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine
Formula: C₁₀H₁₅NS
Peso molecolare: 181,298 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03724762
CAS Number: 58924-50-8