Stampa…
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959963-1G OR959963-5G
APOSOR959963-1GEA 292 EUR
APOSOR959963-1G APOSOR959963-5G
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formula: C₈H₉ClN₂O
Peso molecolare: 184,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21333091
CAS Number: 1233698-83-3