4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR959946-1G
OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA
114
EUR
APOSOR959946-1G
APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Formula:
C₁₅H₃₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21333075 CAS Number: 888944-67-0 |