2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959934-1G
OR959934-5G
APOSOR959934-1GEA
292
EUR
APOSOR959934-1G
APOSOR959934-5G
2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
2-(Diethylamino)benzonitrile
Formula:
C₁₁H₁₄N₂ Peso molecolare: 174,242 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11155678 CAS Number: 197507-52-1 |