Stampa…
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959908-1G OR959908-5G
APOSOR959908-1GEA 89.9 EUR
APOSOR959908-1G APOSOR959908-5G
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
2-(Methylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11155692
CAS Number: 17583-40-3