Stampa…
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959906-1G OR959906-5G
APOSOR959906-1GEA 147 EUR
APOSOR959906-1G APOSOR959906-5G
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
2-(Ethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11144683
CAS Number: 30091-24-8