Stampa…
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959904-1G OR959904-5G
APOSOR959904-1GEA 168 EUR
APOSOR959904-1G APOSOR959904-5G
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11144623
CAS Number: 173316-38-6