Stampa…
2-(Butylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959903-10G OR959903-1G OR959903-5G
APOSOR959903-10GEA 538 EUR
APOSOR959903-10G APOSOR959903-1G APOSOR959903-5G
2-(Butylamino)benzonitrile 98%
2-(Butylamino)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11144682
CAS Number: 5589-61-7