Stampa…
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 168 EUR
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Peso molecolare: 160,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11144672
CAS Number: 147531-47-3