Stampa…
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959901-10G OR959901-1G OR959901-5G
APOSOR959901-10GEA 757 EUR
APOSOR959901-10G APOSOR959901-1G APOSOR959901-5G
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11155689
CAS Number: 675575-45-8