Stampa…
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959893-1G OR959893-5G
APOSOR959893-1GEA 328 EUR
APOSOR959893-1G APOSOR959893-5G
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18251009
CAS Number: 1236365-97-1