Stampa…
1-Butylpyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Butyl-1H-pyrazole
OR959882-1G OR959882-25G OR959882-5G
APOSOR959882-1GEA 94.5 EUR
APOSOR959882-1G APOSOR959882-25G APOSOR959882-5G
1-Butylpyrazole 98%
1-Butylpyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08701137
CAS Number: 52096-24-9