Stampa…
1-Propylpyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Propyl-1H-pyrazole
OR959874-100G OR959874-10G OR959874-25G
APOSOR959874-100GEA 677 EUR
APOSOR959874-100G APOSOR959874-10G APOSOR959874-25G
1-Propylpyrazole 98%
1-Propylpyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08696396
CAS Number: 32500-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III