Stampa…
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methoxy-N-methylisobutyramide
OR959864-10G OR959864-1G OR959864-25G
APOSOR959864-10GEA 350 EUR
APOSOR959864-10G APOSOR959864-1G APOSOR959864-25G
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847606
CAS Number: 113778-69-1