Stampa…
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959821-1G OR959821-5G
APOSOR959821-1GEA 219 EUR
APOSOR959821-1G APOSOR959821-5G
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19600064
CAS Number: 79233-72-0