Stampa…
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959818-1G OR959818-250MG
APOSOR959818-1GEA 757 EUR
APOSOR959818-1G APOSOR959818-250MG
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
3,5-Dimethoxypyridazine
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22381712
CAS Number: 2096-20-0