Stampa…
4-cyanoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Quinoline-4-carbonitrile
OR959787-1G OR959787-250MG
APOSOR959787-1GEA 173 EUR
APOSOR959787-1G APOSOR959787-250MG
4-cyanoquinoline 97%
4-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00972111
CAS Number: 2973-27-5