Stampa…
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
OR959785-1G OR959785-250MG
APOSOR959785-1GEA 238 EUR
APOSOR959785-1G APOSOR959785-250MG
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697710
CAS Number: 67310-56-9