Stampa…
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959761-1G OR959761-250MG OR959761-500MG
APOSOR959761-1GEA 783 EUR
APOSOR959761-1G APOSOR959761-250MG APOSOR959761-500MG
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10034619
CAS Number: 37844-06-7