Stampa…
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959749-1G OR959749-250MG
APOSOR959749-1GEA 292 EUR
APOSOR959749-1G APOSOR959749-250MG
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 194,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03939045
CAS Number: 71721-67-0