Stampa…
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959733-100MG OR959733-1G OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR959733-100MG APOSOR959733-1G APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437646
CAS Number: 22245-96-1