Stampa…
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959731-1G OR959731-250MG
APOSOR959731-1GEA 539 EUR
APOSOR959731-1G APOSOR959731-250MG
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
5-Chloroquinazolin-4-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Peso molecolare: 179,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02323641
CAS Number: 19808-34-5