5-Amino-3-chloropicoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959728-1G
OR959728-5G
APOSOR959728-1GEA
270
EUR
APOSOR959728-1G
APOSOR959728-5G
5-Amino-3-chloropicoline 98%
5-Amino-3-chloropicoline
Formula:
C₆H₇ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040270 CAS Number: 896161-13-0 |