Stampa…
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-methoxynicotinaldehyde
OR959701-1G OR959701-250MG
APOSOR959701-1GEA 806 EUR
APOSOR959701-1G APOSOR959701-250MG
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189003
CAS Number: 1060801-67-3