Stampa…
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 161 EUR
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Formula: C₆H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415703
CAS Number: 94135-59-8