Stampa…
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959694-1G OR959694-250MG
APOSOR959694-1GEA 133 EUR
APOSOR959694-1G APOSOR959694-250MG
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19690032
CAS Number: 97944-45-1