Stampa…
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 633 EUR
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610469
CAS Number: 1227580-80-4